Merck
492027
Sigma-Aldrich
碳酸钙-13C
99 atom % 13C
别名:
碳酸-13C,钙盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ca13CO3
分子量:
101.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
表单
solid
mp
825 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[Ca++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-YTBWXGASSA-L
相关类别
包装
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)