Merck
279404
Sigma-Aldrich
甲酸-13C
95 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H13CO2H
CAS号:
分子量:
47.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
浓度
95 wt. % in H2O
沸点
100.8 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.246 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[H][13C](O)=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1+1
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-OUBTZVSYSA-N
包装
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
123.8 °F - closed cup
闪点(°C)
51 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)