推荐产品
同位素純度
≥99 atom % 13C
≤6 atom % 18O
化驗
99% (CP)
mp
−207 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[13C-]#[O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1
InChI 密鑰
UGFAIRIUMAVXCW-OUBTZVSYSA-N
應用
用于 13C 标记化合物的重要基本结构单元。也用于天体物理科学和放射性化学。
包裝
带 CGA 110/180 铜质阀的气阀瓶
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
推薦產品
推荐使用不锈钢控制阀 Z146951、Z187224 或不锈钢调节器 Z148504 和 Z148512 中的任意一种。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Heart
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Astronomy and Astrophysics, 291, 250-250 (1994)
The Astrophysical Journal, 436, 203-203 (1994)