Merck
364592
Sigma-Aldrich
二氧化碳-13C
99.0 atom % 13C, <3 atom % 18O
别名:
13CO2, 13C标记的二氧化碳
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CO2
CAS号:
分子量:
45.00
Beilstein:
3087932
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352119
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.11
蒸汽密度
1.52 (vs air)
品質等級
同位素純度
99.0 atom % 13C
<3 atom % 18O
化驗
99% (CP)
mp
−78 °C (subl.) (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
InChI 密鑰
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于 13C 标记化合物的重要基本结构单元。
包裝
所有气体体积为标准温度和压力(STP),不是正常温度和压力(NTP)。一STP升比一NTP升多7.7%气体。
标准产品包装在配有黄铜CGA 110/180阀门450 mL碳钢气阀瓶中。 在21℃条件下,1 L和10 L的标称气压分别为20 psig和290 psig。这些气压略高于大气压。 务必小心从气缸中取出本品。
推薦產品
建议使用不锈钢控制阀Z146951或Z187224。
PTFE密封垫圈GCA入口规格180 Z146994
PTFE密封垫圈GCA入口规格110 Z146986
象形圖
Gas cylinder
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)