Merck
600202
Sigma-Aldrich
碳酸钡-13C
90 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ba13CO3
CAS号:
分子量:
198.33
Beilstein:
4826209
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
同位素純度
90 atom % 13C
分子量
198.23 by atom % calculation
mp
811 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[Ba++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
InChI 密鑰
AYJRCSIUFZENHW-YTBWXGASSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3