推荐产品
同位素純度
60 atom % 15N
品質等級
分子量
101.70 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp
334 °C (lit.)
密度
2.143 g/mL
應用
agriculture
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
InChI 密鑰
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1