产品名称
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) Hibar® RT 125-4, suitable for HPLC
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
LiChrospher®
特点
endcapped: no
包装
1 ea of
标记范围
21% Carbon loading
参数
400 bar pressure
60 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
色谱柱长度 × 内径
12.5 cm × 4 mm
表面积
350 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C18 bonding phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å pore size
工作pH范围
2-7.5
分离技术
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
储存温度
no temp limit
一般描述
HPLC色谱柱
LiChrospher® RP-8 是一种可靠且用途广泛的传统生产的球形硅胶载体,具有 C-8 反相特性。这个载体非常适合于碱性化合物的分离,但在中性和酸性化合物的测定中也有较好的性能。该吸附剂包装在Hibar 125-4 HPLC柱中。在安装LiChroCART 4-4保护柱时,必须使用保护柱支架1.51487。
分析说明
压力: ≤ 55 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 55000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):1.0 - 2.5
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 55000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):1.0 - 2.5
法律信息
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany