Merck
490806
Sigma-Aldrich
硝酸钠- 15 N
60 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na15NO3
CAS号:
分子量:
85.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352102
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
价格与库存信息目前不能提供
同位素纯度
60 atom % 15N
表单
solid
分子量
85.59 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp
306 °C (lit.)
应用
agriculture
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Flame over circleExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)