Merck
488313
Sigma-Aldrich
丁烷-1,4-13C2
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3CH2CH213CH3
CAS号:
分子量:
60.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
蒸汽密度
2.11 (vs air)
蒸汽壓力
51.6 psi ( 37.7 °C)
同位素純度
99 atom % 13C
bp
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[13CH3]CC[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1
InChI 密鑰
IJDNQMDRQITEOD-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
推荐使用铜质软管接头 Z146811 或铜体微型气流阀 Z513539。
校準器
产品编号
说明
价格
軟管倒鉤
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-76.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-60 °C - closed cup