Merck
724998
Sigma-Aldrich
1-丁醇-13C4
99 atom % 13C
别名:
丁醇-13C4
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3(13CH2)3OH
分子量:
78.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
表单
liquid
沸点
116-118 °C (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-JCDJMFQYSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
95.0 °F - closed cup
闪点(°C)
35 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)