Merck
757438
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-rac-glycero-3-phosphocholine-(trimethyl-d9)
98 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24D9H41NO7P
分子量:
504.69
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+9
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=P(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([O-])OCC(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/i2D3,3D3,4D3
InChI 密鑰
ASWBNKHCZGQVJV-WVZRYRIDSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)