Merck
604461
Sigma-Aldrich
2-甲基-2-丁烯-2-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=13C(CH3)2
分子量:
71.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
bp
35-38 °C (lit.)
mp
-134 °C (lit.)
密度
0.671 g/mL (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C\C=[13C](\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3/i5+1
InChI 密鑰
BKOOMYPCSUNDGP-HOSYLAQJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-4.0 °F
閃點(°C)
-20 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)