主要文件
Z146811
Sigma-Aldrich
Hose adapter
brass
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.51
物料
brass
软管内径
1/4 in.
配件
1/4 in. female
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Brass has serrated hose connector; SS has tapered hose connector.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)