Merck
472727
Sigma-Aldrich
3-(3,4-二甲氧基苯基)-L-丙氨酸
97%, for peptide synthesis
别名:
(S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid, 3-Methoxy-O-methyl-L-tyrosine, DMPA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
225.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
产品名称
3-(3,4-二甲氧基苯基)-L-丙氨酸, 97%
品質等級
化驗
97%
光學活性
[α]22/D −5°, c = 4 in 1 M HCl
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
254-257 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H15NO4/c1-15-9-4-3-7(6-10(9)16-2)5-8(12)11(13)14/h3-4,6,8H,5,12H2,1-2H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
應用
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine can be used as a reactant to synthesize (2S)-2-amino-3-[3,4-di(methoxy)phenyl]propan-1-ol (β-amino alcohol) for use as a key intermediate to prepare tetracyclic core of the Erythrina alkaloids.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Facile and highly stereoselective synthesis of the tetracyclic erythrinane core
Allin SM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67, 9464-9467 (2002)