About This Item
线性分子式:
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
CAS号:
分子量:
778.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
表单
crystalline powder
powder
组成
Rh, 25.0-28.0% gravimetric
反应适用性
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
SMILES字符串
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI key
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3