C–H活化催化剂
金属催化的C-H官能化是一种有效的碳氢键活化方法。该方法采用过渡金属作为C-H活化催化剂,以裂解C-H键,并用碳、氮或氧分子进行取代。通过去除预官能化步骤,对复杂分子C-H键选择性官能化可简化有机合成过程。此外,由于减少了废物的产生,以选择性和受控的方式将C-H可靠可预测地转换为C-C、C-N、C-O或C-X键是多种合成转化中的一种可持续替代方法。C-H活化不仅扩大了给定分子中可被靶向的位点数量,增加了将其加工成更复杂产物的机会,而且还可靶向完全不同种类的化学键,并且通常具有很高的化学选择性。
我们可提供无与伦比的C-H活化催化剂、助剂和氧化剂,用于活化惰性和普遍存在的C-H键,以帮助您加快发现突破性研究。我们提供非常丰富且可持续的金属,包括钴、铜、金、铱、铁、镍、钯、铑、钌、银和钛催化剂,并且都具有独特的反应性/选择性,可满足您的C-H活化需求。 在C–H官能团化指南中发现有关我们先进催化剂材料的更多信息。