Merck
662623
Sigma-Aldrich
双[(α,α,α′,α′-四甲基-1,3-苯二丙酸)铑]
95%
别名:
Rh2(esp)2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H40O8Rh2
分子量:
758.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
>300 °C
SMILES 字串
[Rh][Rh].CC(C)(Cc1cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c1)C(O)=O.CC(C)(Cc2cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c2)C(O)=O
InChI
1S/2C16H22O4.2Rh/c2*1-15(2,13(17)18)9-11-6-5-7-12(8-11)10-16(3,4)14(19)20;;/h2*5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20);;
InChI 密鑰
OBMUTUNJWNQIAJ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
双[α,α,α′,α′-四甲基-1,3-苯二丙酸铑] 已被确认为高效的C-H 活化催化剂。
應用
双[α,α,α′,α′-四甲基-1,3-苯二丙酸铑] 可作为催化剂用于脲和胍衍生的底物的 C−H 氧化胺化以生成相应的杂环产物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Kristin Williams Fiori et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(3), 562-568 (2007-01-18)
Reaction methodology for intermolecular C-H amination of benzylic and 3 degrees C-H bonds is described. This process uses the starting alkane as the limiting reagent, gives optically pure tetrasubstituted amines through stereospecific insertion into enantiomeric 3 degrees centers, displays high
商品
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.