Merck
437646
Sigma-Aldrich
氟化氢钠
granular, 98%
别名:
二氟氢化钠, 氟酸化钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaHF2
CAS号:
分子量:
61.99
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案:
98%
表单:
granular
质量水平
方案
98%
表单
granular
SMILES字符串
[F-].[Na+].F[H]
InChI
1S/2FH.Na/h2*1H;/q;;+1/p-1
InChI key
BFXAWOHHDUIALU-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
最近用于室温下合成氟化玻璃。固态制备 Na3MnF6 的原料,用于进一步高压结构测定研究。
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Journal of Non-Crystalline Solids, 184, 166-166 (1995)
Carlson, S. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 1486-1486 (1998)