蒸汽壓力
<0.0000017 hPa
品質等級
形狀
powder
反應適用性
reagent type: oxidant
濃度
>4.0% (active oxygen basis (by Na2S2O3, titration))
pH值
2.1 (77 °C, 30 g/L)
SMILES 字串
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.O[S+]([O-])([O-])(=O)=O.O[S+]([O-])([O-])(=O)=O
InChI
1S/5K.2H2O5S.2H2O4S/c;;;;;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h;;;;;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
InChI 密鑰
HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
2-碘氧基苯磺酸是一种非常活跃的催化剂,可选择性地将醇氧化为醛、酮、羧酸和烯酮与过氧单磺酸钾反应
α,β-不饱和羰基化合物与过氧单磺酸钾®和氢卤酸(HBr, HCl)的便捷卤化反应
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis, and are some of the organic chemist’s most powerful tools for creating novel products. Below is a list of the most commonly used oxidizing and reducing agents currently available in our catalog.