Merck
435821
Sigma-Aldrich
氟代硫酸钾
别名:
氟磺酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FSO3K
CAS号:
分子量:
138.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
等级
for analytical purposes
表单
powder and chunks
SMILES字符串
[K+].[O-]S(F)(=O)=O
InChI
1S/FHO3S.K/c1-5(2,3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VXJAYNWISQFORV-UHFFFAOYSA-M
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)