Merck
515892
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸钙
99.9%
别名:
三氟甲烷磺酸钙
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3SO3)2Ca
CAS号:
分子量:
338.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99.9%
mp
350 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ca++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ca/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
PUQLFUHLKNBKQQ-UHFFFAOYSA-L
一般說明
三氟甲磺酸钙又称为钙三氟[Ca(OTf)2],在有机合成中广泛用作路易斯酸催化剂。催化各种反应,包括羟醛反应、迈克尔加成、环氧化物的开环反应。也可作为反应试剂,制备三氟甲烷磺酸酯用作各种有机转化反应的离去基团。
應用
三氟甲磺酸钙可用作催化剂,经由环氧化物的氨解合成β-氨基醇。还用于一锅法将醛转化成对应的腈类物质。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges