Merck
430595
Sigma-Aldrich
三氟甲烷磺酸镱
99.99%
别名:
Yb(OTf)3, Yb(TFA)3, 三氟甲磺酸镱, 三氟甲磺酸镱(III)盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3SO3)3Yb
CAS号:
分子量:
620.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99.99%
反应适用性
core: ytterbium
reagent type: catalyst
SMILES字符串
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Yb](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Yb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
应用
一种耐水的路易斯酸催化剂,近来用于一锅法合成 β-内酰胺、立体控制性自由基反应和亲核加成反应。催化新型的立体选择性分子内 Diels-Alder 反应以合成脱氧喷司他丁 A。
与硅烷化的金鸡纳生物碱配合使用的路易斯酸催化剂,可由酸性氯化物和芳基亚胺经不对称性合成生成取代 β-内酰胺。也用于愈创木烷骨架合成中催化醛-烯反应。
用于包括烯丙基硼化在内的多种合成反应中的重要路易斯酸催化剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Acyclic Stereocontrol in Radical Reactions. Diastereoselective Radical Addition/Allylation of N-Propenoyloxazolidinone.
Mukund P. Sibi et al.
The Journal of organic chemistry, 61(18), 6090-6091 (1996-09-06)
Jili Li et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(43), 8115-8129 (2018-10-20)
CO-releasing molecules (CORMs) containing cobalt have many bioactivities, but most of them do not dissolve in water and have no selectivity to tissue and organs. On the basis of the specific recognition of galactose or sialic acid by a receptor
Kobayashi, S.
Transition Metals for Organic Synthesis, 1, 285-285 (1998)
Aldrichimica Acta, 28, 77-77 (1995)
Yb(OTf)(3)-Catalyzed One-Pot Synthesis of beta-Lactams from Silyl Ketene Thioacetals by a Two- or a Three-Component Reaction.
Rita Annunziata et al.
The Journal of organic chemistry, 61(23), 8293-8296 (1996-11-15)