Merck
531944
Sigma-Aldrich
(R,R)-N,N′-双(3,5-二-叔丁基亚水杨基)-1,2-环己二胺氯化铬(III)
别名:
(-)-Chloro[[2,2′-[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis[(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]](2-)]chromium, (SP-5-13)-Chloro[[2,2′-[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis[(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]](2-)]chromium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H52ClCrN2O2
分子量:
632.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
mp
>350 °C (lit.)
质量水平
SMILES字符串
CC(C)(C)c1cc2\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(c4O[Cr](Cl)Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.ClH.Cr/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;1H;/q;;+3/p-3/b37-21+,38-22+;;/t29-,30-;;/m1../s1
InChI key
ZWANLSXDTHQDNO-OHRASPNLSA-K
应用
Catalyst used for:
  • Asymmetric anti-Mannich reactions
  • Coupling reactions
  • Ring-opening and Diels-Alder reactions
  • Allylic C-H oxidation of terminal alkenes
法律信息
经 Shasun Chemicals and Drugs Limited 授权销售。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)