Merck
302112
Sigma-Aldrich
N-苄基-L-脯氨醇
99%
别名:
(S)-(-)-1-苄基吡咯烷-2-甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17NO
CAS号:
分子量:
191.27
Beilstein:
3663640
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
liquid
旋光性
[α]20/D −72.7°, neat
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.541 (lit.)
沸点
115-120 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
OC[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-10-12-7-4-8-13(12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2/t12-/m0/s1
InChI key
ZAIQBJPTOXDDKA-LBPRGKRZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
合成脯氨酸衍生的纯手性胺氧化物的前体。对映纯 3-羟基哌啶的原料,具有这种对映纯 3-羟基哌啶是很多天然产物的结构特征。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
O'Neil, I.A. et al.
Synlett, 617-617 (1995)
Cossy, J. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 549-549 (1995)