化驗
99%
形狀
solid
mp
66-69 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)
InChI 密鑰
SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
泛醇以两种光学活性形式存在,均用于药物制剂中 。
應用
DL-泛醇已用于泛酸、泛醇和泛内酯对映体的对映体专一 HPLC 分离 。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
High performance liquid chromatographic determination of panthenol in bulk, premix, and multivitamin preparations.
Analytical chemistry, 52(8), 1368-1370 (1980-07-01)
Determination of optical purity by high-performance liquid chromatography on chiral stationary phases: pantothenic acid and related compounds.
Journal of Chromatography A, 474(2), 405-410 (1989)