PHR1465
泛酸内酯
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
D-(−)-泛内酯, (R)-(−)-α-羟基-β,β-二甲基-γ-丁内酯, (R)-(−)-β,β-二甲基-α-羟基-γ-丁内酯, (R)-(−)-泛内酯, 泛解酸 γ-内酯
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O3
CAS号:
分子量:
130.14
Beilstein:
80957
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1494807
API类
pantolactone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
沸点
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
mp
91 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
应用
泛内酯可用作药物参考标准品,用于通过气相色谱(GC) 对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA3013。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Dexpanthenol Preparation
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, ,
pages=, 1306-1306 (2013)