Merck
209988
Sigma-Aldrich
dust, <10 μm, ≥98%
别名:
Zn
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zn
CAS号:
分子量:
65.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1 mmHg ( 487 °C)
品質等級
化驗
≥98%
形狀
dust
反應適用性
core: zinc
reagent type: catalyst
電阻係數
5.8 μΩ-cm, 20°C
粒徑
<10 μm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI 密鑰
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
锌是有机反应中一种廉价、易得的通用试剂,通常用作有机合成中的还原剂。锌粉用于还原羰基、卤化碳键、碳氧键、炔烃和杂原子键,如 N-N 和 N-O 键。它还用于制备各种有机锌试剂。 此外,锌已经被用于一些众所周知的命名反应中,如 Reformatsky 反应、Knorr 吡咯合成、Serini 反应和 Simmons-Smith 环丙烷化。
應用
还原剂;用于制备有机锌试剂、Reformatsky 试剂和 Simmons-Smith 试剂(环丙烷化)。
锌也用作:
  • 间歇反应器中水热 CO2 还原为甲酸的还原剂。
  • 乙腈中醛、胺和炔烃一锅三组分偶联合成炔丙基胺的催化剂。
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 7
1 of 7
Nicholas A Isley et al.
Green chemistry : an international journal and green chemistry resource : GC, 2015, 307-307 (2014-12-23)
Alkyl bromides and chlorides can be reduced to the corresponding hydrocarbons utilizing zinc in the presence of an amine additive. The process takes place in water at ambient temperatures, enabled by a commercially available designer surfactant. The reaction medium can
Activated zinc dust
Smith CR
Synlett, 2009(09), 1522-1523 (2009)
Efficient one-pot synthesis of propargylamines using zinc dust
Kantam ML, et al.
Tetrahedron Letters, 48(41), 7332-7334 (2007)
Knochel, P.
Chemical Reviews, 93, 217-217 (1993)
Marco Ranocchiari et al.
Chimia, 67(6), 397-402 (2013-08-16)
Structural features, synthesis, and reactivity of Zn-biphenyl metal-organic frameworks with MOF-5 topology are presented to show the chemical flexibility of such materials and to demonstrate the challenges that can be encountered and solved to avoid interpenetration. We introduce the synthesis