Merck
GF03217823
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99.9%
别名:
ZN006040
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zn
CAS号:
分子量:
65.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141750
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
1 mmHg ( 487 °C)
化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 032-178-23
電阻係數
5.8 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
零件最大尺寸
150 μm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI 密鑰
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
FlameEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 7
1 of 7
锌 powder, max. particle size 5 micron, weight 200 g, min. particle size 1 micron
GF47693122
锌 powder, 150 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.9%
GF78560781
锌 powder, 7.5 mean particle size (micron), weight 500 g, purity 98.8%
GF64346474
Zinc dust particle size ®
Supelco
1.08774
Zinc