主要文件
1.08780
Supelco
Zinc
granular for analysis, particle size about 3-8 mm EMSURE® ISO
别名:
Zinc
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zn
CAS号:
分子量:
65.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141750
EC索引号:
231-175-3
NACRES:
NA.21
Agency
reag. ISO
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
≥99.9% (complexometric)
表单
granular
沸点
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
密度
7.13 g/cm3 at 20 °C
痕量阳离子
As: ≤0.00001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Sn: ≤0.005%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (complexometric): ≥ 99.9 %
As (Arsenic): ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.005 %
Corresponds to ISO
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 8
1 of 8