Merck
179523
Sigma-Aldrich
次甲基亚氨酸二甲酯 二盐酸盐
98%
别名:
DMS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC(=NH)CH2(CH2)4CH2C(=NH)OCH3 · 2HCl
CAS号:
分子量:
273.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
powder
mp
213-214 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
Cl.COC(=N)CCCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C10H20N2O2.2ClH/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8-10(12)14-2;;/h11-12H,3-8H2,1-2H3;2*1H
InChI key
ILKCDNKCNSNFMP-UHFFFAOYSA-N
基因信息
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
二亚氨基亚磺酸二甲酯盐酸盐可充当氨基的交联剂。它可用于治疗禽成纤维细胞病病毒(AMV)
应用
作为以下反应的反应物:
  • 酪氨酸酶的化学修饰以进行偶联,从而产生生物催化酶流动检测器
  • 合成胶原-磷酸钙复合材料的交联剂
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
G Russ et al.
Acta virologica, 20(4), 336-338 (1976-08-01)
Treatment of intact avian myeloblastosis virus (AMV) with dimethyl suberimidate dihydrochloride (DMS), a cross-linking agent specific for amino groups, was found to result in progressive cross-linking among viral proteins, as revealed by polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) in the presence of