Merck
285625
Sigma-Aldrich
二亚胺代己二酸二甲酯 二盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC(=NH)(CH2)4C(=NH)OCH3 · 2HCl
CAS号:
分子量:
245.15
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
官能团
amine
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[H].Cl[H].COC(=N)CCCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
InChI key
IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Dimethyl adipimidate dihydrochloride was used as a cross-linking reagent in the study of rhodopsin in sheep photoreceptor membrane.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Investigation of the organization of rhodopsin in the sheep photoreceptor membrane by using cross-linking reagents.
BioChemistry: An Indian Journal, 177, 215-223 (1979)