Merck
129488
Sigma-Aldrich
5-碘香兰素
97%
别名:
4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
IC6H2(OCH3)(OH)CHO
CAS号:
分子量:
278.04
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
183-185 °C (lit.)
官能团
aldehyde
iodo
SMILES字符串
COc1cc(C=O)cc(I)c1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI key
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
相关类别
应用
5-洛代香草醛用于 5-碘乙酰香草酮的表征 。5-碘香草醛也用于合成血小板活化因子拮抗剂 L-659,989
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
An improved synthesis of acetosyringone.
Crawford LW, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 34(11), 1562-1566 (1956)
Thompson AS, et al.
Tetrahedron Letters, 31(48), 6953-6956 (1990)