方案
95%
表单
crystals
mp
216-219 °C (lit.)
SMILES字符串
OB(O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H
InChI key
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
试剂被用于
试被用于制备
- 铑催化的分子内胺化
- 钯催化直接芳基化
- 钯纳米粒子催化Mizoroki-Heck与Suzuki-Miyaura的偶联反应
- 钯催化的立体选择性Heck反应
- 高效钯催化的芳基化Suzuki-Miyaura在水中的交叉偶联
试被用于制备
- Ni(II)螯合物和Pd(II)吡啶醛肼基金属环作为Suzuki-Miyaura交叉偶联反应的催化剂
- 用于全聚合物太阳能电池的N型聚合物
- 全新系列的有效和选择性的mTOR激酶抑制剂
- 抑制癌细胞增殖的乳酸脱氢酶抑制剂
其他说明
含有不定量的苯硼酸酐
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5524-5524 (1994)
Tetrahedron Letters, 47, 9267-9267 (2006)
Tetrahedron Letters, 47, 9239-9239 (2006)
Tetrahedron Letters, 35, 3277-3277 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 116, 7449-7449 (1994)