方案
97%
mp
256-263 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChI key
BIWQNIMLAISTBV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 钯 (Pd) 催化的直接芳基化
- 直接钯 (II) 催化合成
- 水中 Suzuki-Miyaura 交叉偶联的钯催化芳基化
- 环钯化反应
- 串联型钯 (II) 催化的氧化 Heck 反应和分子内 C-H 酰胺化反应
- 钌催化直接芳基化
- 铑催化不对称共轭加成
- 无配体铜催化的交叉偶联反应
- Suzuki-Miyaura 和 Sonogashira 交叉偶联反应的区域选择性芳基化和炔基化
- 无配体 Suzuki、Sonogashira 和 Heck 交叉偶联反应
制备过程中使用的试剂
- 溴代芳烃的 Suzuki-Miyaura 交叉偶联反应的催化剂
- 通过点击离子共聚物固定的,用于 Suzuki-Miyaura 在水中的交叉偶联反应的可再循环的钯纳米颗粒催化剂
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.
MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.
MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.
MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.