Merck
主页病原体和腐败检测HybriScan®快速微生物检测系统
HybriScan®快速微生物检测系统
对从原材料到成品的食品生产环节进行微生物污染常规控制时,传统培养方法非常耗时,通常需要 2 至 15 天才能得到结果。我们的HybriScan®检测试剂盒可快速、准确地分子检测腐败微生物和病原体,无需使用昂贵的PCR方法。HybriScan®分子筛查系统适于饮料、水和食品的安全和质量控制。
微生物快速检测方法:夹心杂交
HybriScan®系统基于夹心杂交法检测微生物特异性 rRNA。该方法仅需要离心机、热混合器,可选用酶标仪。HybriScan®D试剂盒(定量试剂盒)可在2小时内完成完整分析;HybriScan®I试剂盒(鉴定试剂盒)大约需要1小时。可肉眼判定定性结果,或利用酶标仪定量测定。
HybriScan® 系统筛查工作流程包括在浓缩肉汤中预培养样品。样品离心后经过孵育、固定、纯化,最后在 10 分钟内即可读出结果。总分析时间2–2.5小时。
图 1.HybriScan®系统筛查工作流程,分析时间约2–2.5小时。
夹心杂交的灵敏度、特异性和灵活性
夹心杂交非常灵敏,可检测酵母或细菌中amo级的目标rRNA分子。1-3这类细胞中存在大量含rRNA的核糖体;因此,在单个细胞中可能含有数千拷贝的rRNA,但仅含一拷贝DNA。夹心杂交不易受基质干扰,因此可灵敏检测粗制生物样品。通过特定的探针,HybriScan®系统可进行属或种的特异性检测,因此适用于许多分析领域,包括啤酒、葡萄酒、非酒精饮料、饮用水、多种食品和废水之中的微生物含量检测。
HybriScan®微生物检测和鉴定试剂盒
图 2.SMC®技术
  • 仅检测活的微生物 - 最大限度避免死亡细菌引起的假阳性结果
  • 不受样品基质影响
  • 属和种的特异性检测
  • 增菌2小时后即可得到结果
  • 应用范围广泛:啤酒、葡萄酒、非酒精饮料、饮用水、食品和废水检测
  • 不可检测不可培养微生物
HybriScan®技术相对其他微生物检测技术的优势
检测技术优势劣势
HybriScan®系统
  • 仅检测活细胞 
  • 最大限度避免样品基质干扰
  • 高特异性
  • 低交叉反应性
  • 易于操作
  • 高成本效益读取结果
  • 支持定量和定性检测
  • 高样品通量(96孔微孔板)
  • 可检测不可培养的微生物
  • 无需区分血清型或亚种
  • 所需的探针设计(rRNA靶标)极少
PCR
  • 高样品通量
  • 敏感
  • 可定量
  • 无需区分活/死细胞
  • 对基质干扰敏感(提取负担重)
  • 易受聚合酶抑制
ELISA
  • 无需区分血清型或亚种
  • 高样品通量(96孔微孔板)
  • 支持定量和定性检测
  • 低灵敏度
  • 特异性低,交叉反应性较高
  • 检测方案开发进度慢且成本高
常规培养法
  • 相对便宜
  • 简单
  • 特异
  • 广为接受的方法
  • 耗时(最长10天)
  • 无法检测不可培养微生物
  • 样品通量低
  • 耗费人力
HybriScan® 废水菌落计算器
针对我们的废水检测试剂盒(HybriScan®D废水微丝菌、HybriScan®D废水总菌落数),我们提供了一份计算总菌落数、微丝菌或微丝菌比例的Excel表(下表):总菌落数。
HybriScan®D(检测)试剂盒
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch
HybriScan® I(鉴定)试剂盒
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch
参考文献
1.
Huhtamella S, Leinonen M, Nieminen T, Fahnert B, Myllykoski L, Breitenstein A, Neubauer P. 2007. RNA-based sandwich hybridisation method for detection of lactic acid bacteria in brewery samples. Journal of Microbiological Methods. 68(3):543-553. https://doi.org/10.1016/j.mimet.2006.10.009
2.
Leskelä T, Tilsala-Timisjärvi A, Kusnetsov J, Neubauer P, Breitenstein A. 2005. Sensitive genus-specific detection of Legionella by a 16S rRNA based sandwich hybridization assay. Journal of Microbiological Methods. 62(2):167-179. https://doi.org/10.1016/j.mimet.2005.02.008
3.
Rautio J, Barken K, Lahdenperä J, Breitenstein A, Molin S, Neubauer P. 2003. Microb Cell Fact. 2(1):4. https://doi.org/10.1186/1475-2859-2-4