Principaux documents
604550
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Br13CN
Poids moléculaire :
106.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
61-62 °C
Pf
50-53 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[13C]#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i1+1
Clé InChI
ATDGTVJJHBUTRL-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable