Principaux documents
606510
Sigma-Aldrich
Anisole-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Methoxy(benzene-13C6)
About This Item
Formule linéaire :
13C6H5OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
154 °C (lit.)
Pf
-37 °C (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
CO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clé InChI
RDOXTESZEPMUJZ-WBJZHHNVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
125.1 °F
Point d'éclair (°C)
51.7 °C