609234
3-Chloro-L-alanine-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Essai
≥99% (CP)
Forme
solid
Pf
156-157 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H6ClNO2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
Clé InChI
ASBJGPTTYPEMLP-REOHCLBHSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable