Principaux documents
297038
Sigma-Aldrich
Potassium cyanide-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled potassium cyanide, 13C labeled KCN
About This Item
Formule linéaire :
K13CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
66.11
Numéro Beilstein :
3535479
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[K][13C]#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i1+1;
Clé InChI
YUZRZFQHUCKACF-YTBWXGASSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Thyroid
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges