Principaux documents
588709
Sigma-Aldrich
Cyanogen-15N bromide
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
BrC15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pureté
97% (CP)
Point d'ébullition
61-62 °C
Pf
50-53 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC#[15N]
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i3+1
Clé InChI
ATDGTVJJHBUTRL-LBPDFUHNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable