Wichtige Dokumente
1091040
USP
Caprylsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Octansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
5 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 78 °C)
API-Familie
caprylic acid
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15-17 °C (lit.)
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie für Natriumcaprylat.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup