Alle Fotos(1)
Key Documents
8.00192
Sigma-Aldrich
Octansäure
for synthesis
Synonym(e):
Octansäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
204-677-5
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.05 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
>300 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1 % (v/v)
pH-Wert
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
237 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
16 °C
Übergangstemp.
flash point 130 °C
Löslichkeit
0.68 g/L
Dichte
0.91 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20  °C/4  °C): 0,908 – 0,912
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup