Merck
W236403
Sigma-Aldrich
Caprinsäure
≥99.5%, FCC, FG
Synonym(e):
1-Nonancarbonsäure, C10: 0, Decansäure, NSC 5025
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)8COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
FEMA-Nummer:
2364
Beilstein:
1754556
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.011
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
palm oil
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.210
Dampfdruck
15 mmHg ( 160 °C)
Assay
≥99.5%
bp
268-270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-32 °C (lit.)
Dichte
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fatty; citrus; rancid; sour
SMILES String
CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Decansäure, eine mittelkettige Fettsäure, ist einer der flüchtigen Geschmacks-/Aromakomponenten, die in Apfelwein, Magermilchpulver und Parmesan identifiziert wurden.
Anwendung
  • Chemical Characterization of Terpene-Based Hydrophobic Eutectic Solvents and Their Application for Pb(II) Complexation during Solvent Extraction Procedure.: In diesem Artikel wird die Verwendung von Decansäure in neuartigen eutektischen Lösungsmitteln für die Schwermetallextraktion diskutiert, die einen Ansatz der grünen Chemie für die Umweltsanierung und die Rückgewinnung wertvoller Metalle darstellt (Suljkanović et al., 2024).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
296.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
147 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Optimization of solid phase microextraction analysis for the headspace volatile compounds of Parmesan cheese
Lee JH, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(5), 1136-1140 (2003)
Rapid Analysis of Flavor Volatiles in Apple Wine Using Headspace Solid?Phase Microextraction
Wang L, et al.
Journal of the Institute of Brewing, 110(1), 57-65 (2004)
Yonca Karagül-Yüceer et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(2), 305-312 (2002-01-10)
Nonfat dry milk (NDM) is widely used both as an ingredient in other preparations and for direct consumption. Flavor quality of NDM is a critical parameter because it can directly impact final product quality. Flavors can be formed in NDM
M Duran et al.
The Journal of pediatrics, 107(3), 397-404 (1985-09-01)
Five patients aged 7 to 21 months are described who developed attacks of coma after a short prodromal illness with diarrhea or vomiting or both. Four had concomitant hypoglycemia, and all had hypoketonemia, with excessive urinary excretion of medium-chain dicarboxylic
G Del Vecchio et al.
Molecular pharmaceutics, 9(9), 2523-2533 (2012-07-26)
Claudin-5 is a tight junction (TJ) protein which limits the diffusion of small hydrophilic molecules. Thus, it represents a potential pharmacological target to improve drug delivery to the tissues protected by claudin-5-dependent barriers. Sodium caprate is known as an absorption