W261408
Laurinsäure
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Laurinsäure, ABL, Dodecansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
palm oil
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
Dampfdruck
1 mmHg ( 121 °C)
50 mmHg ( 210 °C)
Assay
≥98%
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
Dichte
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Deep Eutectic Solvent Self-Assembled Reverse Nanomicelles for Transdermal Delivery of Sparingly Soluble Drugs.: In dieser Arbeit wird die Entwicklung von Nano-Mizellen auf der Basis von starken eutektischen Lösungsmitteln zur Verbesserung der transdermalen Abgabe von schwer löslichen Arzneimitteln mit potenziellen Anwendungen in Wirkstoffabgabesystemen erörtert (Li et al., 2024).
- An Eco-Friendly and High-Yield Extraction of Rare Earth from the Leaching Solution of Ion Adsorbed Minerals.: Stellt eine umweltfreundliche Methode zur Extraktion von Elementen Seltener Erden aus Auslaugungslösungen vor und betont die Rolle der Laurinsäure bei der Verbesserung des Extraktionsprozesses (Yu et al., 2024).
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
348.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
176 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?