Merck
C0426000
Caprylsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Octansäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
Beilstein:
1747180
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
5 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 78 °C)
API-Familie
caprylic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15-17 °C (lit.)
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Caprylic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Romain Harmancey et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(10), 3966-3978 (2013-07-05)
Diabetic patients with acute myocardial infarction are more likely to die than nondiabetic patients. In the present study we examined the effect of insulin resistance on myocardial ischemia tolerance. Hearts of rats, rendered insulin resistant by high-sucrose feeding, were subjected
F Perri et al.
Italian journal of gastroenterology and hepatology, 30(2), 211-217 (1998-07-24)
Non-invasive evaluation of gastric emptying is generally performed by scintigraphy which is, however, not always applicable and is not suitable for children and child-bearing women. Recently, a new method based on stable isotope breath testing has been introduced in clinical
Hong-Fei Tong et al.
Journal of chromatography. A, 1285, 88-96 (2013-03-12)
Hydrophobic charge-induction chromatography (HCIC) is a novel downstream bioprocessing technology for antibody purification and it has several advantages over traditional purification processes. However, its separation selectivity still needs to be improved. In this work, sodium caprylate (NaCA) was used as
K M Morrill et al.
Journal of dairy science, 95(7), 3987-3996 (2012-06-23)
Our objectives were to evaluate the use of refractometry as a means of estimating immunoglobulin G (IgG) concentration of bovine maternal colostrum (MC) and determine if fractionation of MC using caprylic acid (CA) improved estimates of IgG. Samples (n=85) of
Sara Janssen et al.
PloS one, 7(6), e40168-e40168 (2012-07-07)
Ghrelin is an important regulator of energy--and glucose homeostasis. The octanoylation at Ser(3) is essential for ghrelin's biological effects but the mechanisms involved in the octanoylation are unknown. We investigated whether the gustatory G-protein, α-gustducin, and the free fatty acid