1087869
USP
Candesartancilexetil-verwandte Verbindung F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Ethoxy-1-[[2′-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]-methyl]-1H-benzimidazol-7-carbonsäure-[1-[[(cyclohexyloxy)-carbonyl]-oxy]-ethyl]-ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
candesartan
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]1(nnc(n1)c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C[n]4c5c(nc4OCC)cccc5C(=O)OC(OC(=O)OC6CCCCC6)C)CC
InChI
1S/C35H38N6O6/c1-4-41-38-32(37-39-41)28-15-10-9-14-27(28)25-20-18-24(19-21-25)22-40-31-29(16-11-17-30(31)36-34(40)44-5-2)33(42)45-23(3)46-35(43)47-26-12-7-6-8-13-26/h9-11,14-21,23,26H,4-8,12-13,22H2,1-3H3
InChIKey
IPKUBVHJAZIDCZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Also, for use with USP monographs such as:
- Candesartan Cilexetil
- Candesartan Cilexetil Tablets
- Candesartan Cilexetil and Hydrochlorothiazide Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)