Wichtige Dokumente
1087803
USP
Candesartancilexetil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Candesartancilexetil, 2-Ethoxy-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)-[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazol-7-carbonsäure-1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethylester, TCV 116, TCY 116
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
candesartan
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)-c5ccccc5-c6nnn[nH]6
InChI
1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)
InChIKey
GHOSNRCGJFBJIB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AGTR1(185)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Also, for use with USP monographs such as:
- Candesartan Cilexetil Tablets
- Candesartan Cilexetil and Hydrochlorothiazide Tablets
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)