PHR2019
Candesartan Cilexetil Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1-{[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}ethyl 3-({2′-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)-[1,1′-biphenyl]-4-yl}methyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1087847
API-Familie
candesartan
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 20 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)