Merck
N0845000
Nimesulid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)-methansulfonamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12N2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nimesulide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CS(NC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
InChIKey
HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Nimesulide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Sehr selektiver Cyclooxygenase-2-Hemmer.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brijesh Kumar Singh et al.
PloS one, 7(4), e34200-e34200 (2012-04-18)
Nimesulide, an anti-inflammatory and analgesic drug, is reported to cause severe hepatotoxicity. In this study, molecular mechanisms involved in deranged oxidant-antioxidant homeostasis and mitochondrial dysfunction during nimesulide-induced hepatotoxicity and its attenuation by plant derived terpenes, camphene and geraniol has been
Shannon L Dean et al.
Endocrinology, 153(11), 5415-5427 (2012-10-12)
Prostaglandins (PGs) are ubiquitous membrane-derived, lipid-signaling molecules with wide ranging effects throughout the body. In the brain, PGE(2) is the key regulator of fever after inflammation but is also implicated in neural development and synaptic plasticity. The steroid hormone estradiol
Renata P Raffin et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 8(2), 309-315 (2012-04-21)
Lipid nanoparticles are drug delivery systems able to increase bioavailability of poorly soluble drugs. They can be prepared with different lipid materials, especially natural lipids. Shea butter is a natural lipid obtained from the Butyrospermum parkii seed and rich in
Yuan Yuan et al.
International journal of pharmaceutics, 430(1-2), 114-119 (2012-04-17)
Poloxamer 407 has excellent thermo-sensitive gelling properties. Nevertheless, these gels possess inadequate poor bioadhesiveness and high permeability to water, which limited its' application as a thermoresponsive matrix. The main aim of the present investigation was to develop thermosensitive and mucoadhesive
D Kylhammar et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 205(4), 507-519 (2012-05-05)
Hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) causes pulmonary hypertension that may lead to right heart failure. We hypothesized that the COX-2 inhibitor nimesulide and the thromboxane A(2) receptor antagonist daltroban would attenuate HPV. Haemodynamic measurements and blood sampling were performed in 18