Wichtige Dokumente
PHL89818
(+)-Usninsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2,6-Diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyldibenzofuran-1,3-(2H,9bH)-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
201-203 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
C[C@](C1=C(O)C(C)=C(O)C(C(C)=O)=C1O2)(C(C3C(C)=O)=O)C2=CC3=O
InChI
1S/C18H16O7/c1-6-14(22)12(8(3)20)16-13(15(6)23)18(4)10(25-16)5-9(21)11(7(2)19)17(18)24/h5,22-24H,1-4H3/t18-/m1/s1
InChIKey
ICTZCAHDGHPRQR-GOSISDBHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)